Läs mer
Kalciumklorid EU Pharmacopoeia 0,01M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12950384 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12950384 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12950384 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 047 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 SEK
    959.25 SEK / 1000ml
    Save 275.75 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chloride solution
Förpackning Flaska
CAS 10043-52-4
Anteckningar om renhetsgrad EU:s Ph-referens: 1014602
Molekylformel CaCl2
Koncentration 0.01 M
InChI-nyckel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ca++]
IUPAC-namn kalciumdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 110.98
PubChem CID 5284359
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:3312
Kvalitet Eu. Ph.