Läs mer
Kalciumklorid EU Pharmacopoeia 0,02M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12960384 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12960384 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12960384 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 048 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 SEK
    959.25 SEK / 1000ml
    Save 350.75 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chloride
Förpackning Flaska
CAS 10035-04-8
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1014603
Typ Masspektrometristandarder
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Kvantitet 1000 mL
Kvalitet Eu. Ph.