Läs mer
Kalciumklorid EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12940384 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12940384 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12940384 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 046 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 SEK
    1777.46 SEK / 1000ml
    Save 722.54 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chloride
Förpackning Flaska
CAS 10035-04-8
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1014601
Koncentration 1,0 ±0,002 g/L
Kvantitet 1000 mL
Kvalitet Eu. Ph.