Läs mer
Kalciumklorid, Extra Pure, SLR, Fused, Granular, Fisher Chemical™
Produktkod. 11488093 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488093 1 kg 1kg
10161800 500 g 500g
10478590 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488093 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/1400/60
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110,98 g/mol
Kalciumklorid, Extra Pure, SLR, Fused, Granular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-52-4
Molekylformel CaCl2
Molekylvikt (g/mol) 110.98
MDL-nummer 10903
InChI-nyckel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdiklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 1600 °C
Smältpunkt 782 °C
Färg Beige
pH 8 till 10
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 110,99 g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.