Läs mer
Kalciumklorid, Extra Pure, SLR, Fused, Granular, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072899 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
Produktkod. 10161800
Brand: Fisher Chemical C/1400/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Kalciumklorid, Extra Pure, SLR, Fused, Granular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-52-4
Molekylformel CaCl2
Molekylvikt (g/mol) 110.98
MDL-nummer 10903
InChI-nyckel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdiklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 1600 °C
Smältpunkt 782°C
Färg Beige
pH 8 till 10
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 110.99g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kalciumklorid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Calcium chloride