Läs mer
Kalciumkloridhexahydrat, 97+%, extra rent
Produktkod. 10542444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10542444 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10610414 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10542444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389250025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7774-34-7
Molekylformel CaCl2·6H2O
Molekylvikt (g/mol) 219.08
MDL-nummer MFCD00149616
InChI-nyckel QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC-namn kalcium;diklorid;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chloride hexahydrate
Smältpunkt 30,0 °C
Färg Färglös
Fysisk form Chunks
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 97,0 till 103 % (Komplexometri)
Linjär formel CaCl2·6H2O
Merck Index 15, 1661
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5360 g/L (20 °C)
Formel vikt 219.08
Procent renhet ≥97%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.