Läs mer
Calcium Chloride Hexahydrate, 98.5%+, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 12648625 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12648625 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 12648625 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/1250/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7774-34-7
Molekylformel CaCl2H12O6
Molekylvikt (g/mol) 219.07
MDL-nummer 149616
InChI-nyckel QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn calcium hexahydrate dichloride
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Smältpunkt 30°C
Färg Colorless
pH 6.5 to 8.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 219.08g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride hexahydrate, 98.5%+, Specified (SLR)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.