Läs mer
Calcium Chloride Hexahydrate, 98.5%+, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072897 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 12648625
Brand: Fisher Chemical C/1250/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7774-34-7
Molekylformel CaCl2H12O6
Molekylvikt (g/mol) 219.07
MDL-nummer 149616
InChI-nyckel QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn calcium hexahydrate dichloride
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Smältpunkt 30°C
Färg Colorless
pH 6.5 to 8.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 219.08g/mol
Förpackning Plastic powder jar