Läs mer
Kalciumkloridhexahydrat, 98+%, för analys
Produktkod. 10559803 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10559803 250 g Plastflaska 250g
10054483 1 kg Plastflaska 1kg
10636124 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10559803 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389262500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7774-34-7
Molekylformel CaCl2·6H2O
Molekylvikt (g/mol) 219.08
MDL-nummer MFCD00149616
InChI-nyckel QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC-namn kalcium;diklorid;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chloride hexahydrate
Smältpunkt 30,0 °C
Namnnotering För analys
Färg Färglös
pH 4,5 till 8,5 (5 % soln.)
Fysisk form Chunks
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98% min. (Komplexometri)
Linjär formel CaCl2·6H2O
Merck Index 15, 1661
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5360 g/L (20 °C)
Formel vikt 219.08
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, hexahydrate, Calcium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.