Läs mer
Calcium chloride hydrate, Puratronic™, 99.9965% (metals basis)
Produktkod. 11360919
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360919 2 g 2g
11330919 10 g 10g
11350919 50 g 50g
11340919 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11360919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010680.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22691-02-7 | CaCl2H12O6 | 219.068 g/mol
Den används som livsmedelstillsats, som elektrolyt, den används som buffert i pooler, tillsats i plast och i brandsläckare. Den används som sköljmedel, dammkontroll på vägar. Kalciumklorid är en löslig förening som kan fungera som en källa till kalciumjoner i en lösning. Kalcium spelar viktiga roller i många biologiska processer, inklusive signaltransduktion, muskelkontraktion, underhåll av cellmembran och cellväggsstabilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22691-02-7
Molekylformel CaCl2H12O6
Molekylvikt (g/mol) 219.068
MDL-nummer MFCD00149616
InChI-nyckel QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC-namn kalcium;diklorid;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chloride hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,1659
Löslighetsinformation Soluble in water (5360mg/ml at 20°C),and alcohol.
Formel vikt 110.99 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9965%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.71 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.