Läs mer
Kalciumklorid, pellets, renad, J.T. Baker™
Produktkod. 15587894 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 15587894
Brand: Avantor J.T.Baker 131301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med torkmedel
Kemiska identifierare
CAS 10043-52-4
Molekylformel CaCl2
Molekylvikt (g/mol) 110.98
InChI-nyckel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC-namn kalcium;diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride
Fysisk form Pellets
Kvantitet 500 g
Formel vikt 110.98
Kvalitet Renad
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 2.15kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Calcium chloride