Läs mer
Kalciumkloridlösning, Fisher Chemical™
Produktkod. 12990914 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12990914 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12990914 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 212 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    972.00 SEK
    691.54 SEK / 1000ml
    Save 280.46 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride
Förpackning Flaska
CAS 10035-04-8
Koncentration 0.005 M
Kvantitet 1000 mL