Läs mer
Kalciumkloridlösning, Fisher Chemical™
Produktkod. 12900924 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12900924 1000 mL Flaska 1000ml
1 options
Produktkod. 12900924 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 213 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00 SEK
    634.82 SEK / 1000ml
    Save 235.18 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride
CAS 10035-04-8
Kvantitet 1000 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.01M (0.02N)
Förpackning Flaska