Läs mer
Kalciumkloridlösning, Solstice
Produktkod. 15641930
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15641930 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15641930 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 211141L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00 SEK
    450.68 SEK / 1 L
    Save 41.32 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Volymetrisk, 1,0 M CaCl2
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Chloride Solution
CAS 10043-52-4
Fysisk form Solution
Kvantitet 1 L
Molekylformel CaCl2
MDL-nummer MFCD00010903
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
InChI-nyckel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ca++]
IUPAC-namn kalcium;diklorid
Molekylvikt (g/mol) 110.98
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Formel vikt 110,98 g/mol
Kvalitet Not Available
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride