Learn More
Calcium Chloride, Technical, Fused, Porous Lump, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Unit Size:
1kg
3kg
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 1600°C |
| Smältpunkt | 782°C |
| Färg | Beige |
| pH | 8 to 10 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 110.99g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium chloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.