Läs mer
Calcium Chloride, Technical, Fused, Porous Lump, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072898 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
Produktkod. 10630341
Brand: Fisher Chemical C/1320/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10043-52-4
Molekylformel CaCl2
Molekylvikt (g/mol) 110.98
MDL-nummer 10903
InChI-nyckel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn calcium dichloride
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 1600°C
Smältpunkt 782°C
Färg Beige
pH 8 to 10
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 110.99g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.