Läs mer
Kalciumkromat, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11389498
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389498 100 g 100g
11379498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043333.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13765-19-0 | CaCrO4 | 156,07 g/mol
Kalciumkromat används som korrosionsinhibitor och pigment. Den används också som depolarisator i batterier och som metallbeläggning och primer. Vidare används det vid elektroplätering, fotokemisk bearbetning och industriell avfallsbehandling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13765-19-0
Molekylformel CaCrO4
Molekylvikt (g/mol) 156.07
MDL-nummer MFCD00049403
InChI-nyckel RFAFBXGYHBOUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium chromate, gelbin, calcium monochromate, yellow ultramarine, calcium chrome yellow, chromatite syn, calcium chromate vi, sintered calcium chromate, unii-j1fgh4zj4m, chromic acid, calcium salt
PubChem CID 26264
IUPAC-namn kalcium;dioxid(dioxo)krom
LEDER [Ca++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium chromate
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3087
Löslighetsinformation Löslig i syra och vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 156.07
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.