Läs mer
Calcium citrate tetrahydrate, 96%
Produktkod. 11422587
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422587 100 g 100g
11432587 500 g 500g
11442587 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14828.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5785-44-4 | C12H18Ca3O18 | 570.492 g/mol
Kalciumcitrattetrahydrat kan användas som råmaterial vid framställning av nanopartiklar med den nominella sammansättningen Ca0,8 Ba0,2 Ti03 :Pr3+, via sol-gel-process. Det kan användas som kolkälla i en enkel och effektiv förkolningsmetod för att framställa poröst kol utan någon aktiveringsprocess. Det är lämpligt för användning vid framställning av bovint serumalbumin (BSA) nanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalciumcitrattetrahydrat kan användas som råmaterial vid framställning av nanopartiklar med den nominella sammansättningen Ca0,8 Ba0,2 Ti03 :Pr3+, via sol-gel-process. Det kan användas som kolkälla i en enkel och effektiv förkolningsmetod för att framställa poröst kol utan någon aktiveringsprocess. Det är lämpligt för användning vid framställning av bovint serumalbumin (BSA) nanopartiklar.
Löslighet Löslig i vatten och saltsyra
.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5785-44-4
Molekylformel C12H18Ca3O18
Molekylvikt (g/mol) 570.492
MDL-nummer MFCD00150786
InChI-nyckel LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium citrate tetrahydrate, unii-mlm29u2x85, calcium citrate usp, tricalcium dicitrate tetrahydrate, citric acid calcium salt, citracal tn, calcium citrate 3:2 , tetrahydrate, acmc-20aliq, ksc493e4f
PubChem CID 5282392
IUPAC-namn trikalcium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;tetrahydrat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium citrate tetrahydrate
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water and hydrochloric acid.
Formel vikt 572.60 (500.54 Anhydrous)
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.