Läs mer
Calcium Citrate Tetrahydrate, TRC
Produktkod. 30337596
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30337596 5 g
1 options
Produktkod. 30337596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1450755G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Calcium Citrate Tetrahydrate
CAS 5785-44-4
Molekylformel 2 C6 H5 O7 . 3 Ca . 4 H2 O
Kvantitet 5 g
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt, hydrate (2:3:4), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:3), tetrahydrate (9CI), Citric acid, calcium salt (2:3), tetrahydrate (8CI), Calcium citrate tetrahydrate, Tricalcium dicitrate tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
LEDER O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC-namn tricalcium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 570.49
Formel vikt 569.9371