Läs mer
Kalciumcitrat tribasiskt tetrahydrat, 98+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10657974 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10657974 1 kg Plastflaska 1kg
10445025 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10657974 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 390080010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5785-44-4 | C12H10Ca3O14·4H2O | 570.5 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5785-44-4
Molekylformel C12H10Ca3O14·4H2O
Molekylvikt (g/mol) 570.5
MDL-nummer MFCD00150786
InChI-nyckel LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium citrate tetrahydrate, unii-mlm29u2x85, calcium citrate usp, tricalcium dicitrate tetrahydrate, citric acid calcium salt, citracal tn, calcium citrate 3:2 , tetrahydrate, acmc-20aliq, ksc493e4f
PubChem CID 5282392
IUPAC-namn trikalcium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;tetrahydrat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium citrate tribasic tetrahydrate
Förlust vid torkning 10.0 % to 13.3 % (150°C, 4 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.0 to 102% (on dried basis) (Complexometry)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 1663
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C)
Formel vikt 570.5
Procent renhet 98+%
Kvalitet Analys
Olöslig materia 0.2% max. (in HCl)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.