Läs mer
Calcium cyanamide, tech.
Produktkod. 11473780
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473780 100 g 100g
11493780 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473780 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089462.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 156-62-7 | CCaN2
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-62-7
Molekylformel CCaN2
MDL-nummer MFCD00064894
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium cyanamide
Smältpunkt 1340°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel CaNCN
UN-nummer UN1403
Beilstein 4124391
Merck Index 14,1662
Formel vikt 80.11
Kvalitet Teknisk
Odör Specific type
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.29 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.