missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Calcium D-Arabinonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium-D-arabinoate |
| CAS | 22373-09-7 |
| Molekylformel | C10 H18 Ca O12 |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H10O6.Ca/c2*6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2*2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+;/m11./s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | bis[[(2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanoyl]oxy]calcium |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.32 |
| Formel vikt | 370.0424 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?