Läs mer
Kalcium D-glukonatgel, 2,5 % med temperatur. sol.
Produktkod. 11415300
Change view
Kvantitet:
30 g
60 g
Förpackningsstorlek:
30g
60g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415300 30 g 30g
11425300 60 g 60g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415300 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044542.15
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 299-28-5 | C12H22CaO14 | 430,372 g/mol
Kalcium D-glukonat gel används för att behandla fluorvätesyra brännskador. Det används som ett hjärtskyddande medel vid hyperkalemi, motgift mot förgiftning av svarta änkaspindel och som motgift mot magnesiumsulfattoxicitet. Det är också involverat i behandlingen av hypokalcemi. Vidare används det som hudkonditionering samt tillhandahåller källan till kalciumjoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 299-28-5
Molekylformel C12H22CaO14
Molekylvikt (g/mol) 430.372
MDL-nummer MFCD00064209
InChI-nyckel NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
PubChem CID 9290
IUPAC-namn kalcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanoat
LEDER C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Calcium D-gluconate gel
Kvantitet 30 g
Löslighetsinformation Löser långsamt i vatten. Olöslig i alkohol, ättiksyra och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 430.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2.5% w/w aq. soln.
Fysisk form Gel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.