Läs mer
Kalcium D-glukonat monohydrat, 98+%
Produktkod. 11464763
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464763 100 g 100g
11474763 500 g 500g
11484763 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464763 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11649.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 66905-23-5 | C12H24CaO15 | 448,387 g/mol
Kalcium D-glukonatmonohydrat används som ett lösligt ämne för att utveckla de mycket effektiva, hållbara och billiga CaO-baserade sorbenterna lämpliga för CO2-avskiljning, prekursor för CaO-baserade sorbenter, inom medicin, behandling av hypokalcemi, som ett motgift.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kalcium D-glukonatmonohydrat används som löslig för att utveckla de mycket effektiva, hållbara och billiga
CaO-baserade sorbenterna lämpliga för CO2-avskiljning, prekursor för CaO-baserade sorbenter, inom medicin, behandling av hypokalcemi, som ett motgift.
Löslighet
Lösligt i vatten (30g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66905-23-5
MDL-nummer MFCD00064209
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium D-gluconate Monohydrate
Smältpunkt ∽195 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall ≥98%
Molekylformel C12H22CaO14
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,1670
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
Löslighetsinformation Löslig i vatten (30g/L).
InChI-nyckel NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
LEDER C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
IUPAC-namn kalcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanoat
Molekylvikt (g/mol) 430.372
PubChem CID 9290
Formel vikt 448,40 (430,37 Vattenfri Vatten)
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.