Läs mer
Kalcium D-glukonatmonohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7081584
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11464763
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11649.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 66905-23-5 | C12H24CaO15 | 448.387 g/mol
Kalcium D-glukonatmonohydrat används som ett lösligt ämne för att utveckla de mycket effektiva, hållbara och billiga CaO-baserade sorbenterna lämpliga för CO2-avskiljning, prekursor för CaO-baserade sorbenter, inom medicin, behandling av hypokalcemi, som ett motgift.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kalcium D-glukonatmonohydrat används som löslig för att utveckla de mycket effektiva, hållbara och billiga
CaO-baserade sorbenterna lämpliga för CO2-avskiljning, prekursor för CaO-baserade sorbenter, inom medicin, behandling av hypokalcemi, som ett motgift.
Löslighet
Lösligt i vatten (30g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66905-23-5
MDL-nummer MFCD00064209
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium D-gluconate Monohydrate
Smältpunkt ∽195°C (decomposition)
Analysprocentintervall ≥98%
Molekylformel C12H22CaO14
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,1670
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
Löslighetsinformation Soluble in water(30g/L).
InChI-nyckel NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
LEDER C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
IUPAC-namn kalcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanoat
Molekylvikt (g/mol) 430.372
PubChem CID 9290
Formel vikt 448.40 (430.37 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.