Läs mer
Kalcium D-glukonat monohydrat, TRC
Produktkod. 30134033
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134033 5 g
30011103 100 g
30009351 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134033 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1451035G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66905-23-5
Molekylformel 2 C6 H11 O7 . Ca . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 448.39
Synonym Calcium bis[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate] monohydrate, Calcium di(D-gluconate) monohydrate, Calcium Gluconate Monohydrate
IUPAC-namn kalcium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat; hydratera
LEDER O.[Ca+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Gluconate Monohydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/2C6H12O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Formel vikt 448.0741