Läs mer
Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate), Mikromol™
Produktkod. 30051304
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30051304 50 mg
1 options
Produktkod. 30051304 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1352.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate)
CAS 2769863-44-5
Analyt- eller komponentnamn Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 2 C6 H11 O4 . Ca
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Calcium (D,L)-Pantoate, Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate
InChI formel InChI=1S/2C6H12O4.Ca/c2*1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h2*4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
LEDER [Ca+2].CC(C)(CO)C(O)C(=O)[O-].CC(C)(CO)C(O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn calcium;2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoate
Molekylvikt (g/mol) 334.38
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 334.0941 g/mol