Läs mer
Kalcium D-sackaratetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438519
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438519 25 g 25g
15448519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66947.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5793-89-5 | C6H16CaO12 | 320.26 g/mol
D-sackarat (D-glukarsyra) används för att studera dess potentiella kemopreventiva egenskaper och antioxidativa egenskaper vid nivån av peroxinitrit-inducerade skador.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-sackarat (D-glukarsyra) används för att studera dess
potentiella kemopreventiva egenskaper och antioxidativa egenskaper vid nivån av peroxinitrit-inducerade skador.
Löslighet Lösligt i
vatten (0,43g/L).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5793-89-5
Molekylformel C6H16CaO12
Molekylvikt (g/mol) 320.26
MDL-nummer MFCD00150704
InChI-nyckel ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
Synonym calcium saccharate, unii-6ap9j91k4v, d-saccharic acid calcium salt tetrahydrate, calcium d-glucarate tetrahydrate, calcium d-saccharate tetrahydrate, calcium saccharat-4-wasser, calcium saccharate usan:usp:inn, calcium saccharate usp, calcium d-glucarate, tetrahydrate, calcium d-glucarate 1:1 , tetrahydrate
PubChem CID 16211545
IUPAC-namn kalcium;(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxihexandioat;tetrahydrat
LEDER C(C(C(C(=O)[O-])O)O)(C(C(=O)[O-])O)O.O.O.O.O.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium D-saccharate tetrahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Beilstein 3821334
Merck Index 14,1700
Löslighetsinformation Soluble in water(0.43g/L).
Formel vikt 320.26
Procent renhet 98%
Odör Odorless
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium D-saccharate tetrahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Glucaric acid, calcium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.