Läs mer
Kalciumdivätefosfathydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7081864
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480063 500 g 500g
11490063 2500 g 2500g
11400073 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12123.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 301524-28-7 | CaH4O8P2 | 234.05 g/mol
Kalciumdivätefosfathydrat är ett pH-kontrollreagens, stabilisator för plast, tillverkning av glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kalciumdivätefosfathydrat är ett pH-kontrollreagens, stabilisator för plast, tillverkning av glas.
Löslighet
Lösligt i vatten 18 g/L vid 30 °C.
Notes
förlorar H{2}O vid 100 , °dec. vid 200°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 301524-28-7
Molekylformel CaH4O8P2
Molekylvikt (g/mol) 234.05
MDL-nummer MFCD00010898
InChI-nyckel YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calcium phosphate, monobasic; Calcium tetrahydrogen diphosphate
IUPAC-namn kalciumdidivätefosfat
LEDER [Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Smältpunkt ∼200°C (decomposition)
Kvantitet 500 g
Flampunkt None
Merck Index 14,1693
Löslighetsinformation Soluble in water 18g/L @ 30°C.
Formel vikt 234.06 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, calcium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.