Läs mer
Kalcium DL-glycerat dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308045
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11308045
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08214.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67525-74-0 | C3H5O4 | 105.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i kallt och varmt
vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67525-74-0
Molekylformel C3H5O4
Molekylvikt (g/mol) 105.07
MDL-nummer MFCD00149289,MFCD00149288,MFCD00149289
InChI-nyckel RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-M
Synonym calciumdl-glycerate
PubChem CID 131883203
IUPAC-namn kalcium;2,3-dihydroxipropansyra;dihydrat
LEDER OC[C@@H](O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium DL-glycerate dihydrate
Smältpunkt ∽140°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4614104
Merck Index 14,4483
Löslighetsinformation Soluble in cold and hot water.
Formel vikt 286.26 (250.23 Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.