Läs mer
Calcium Dobesilate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Dobesilate Hydrate |
| CAS | 117552-78-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6H6O5S • 1/2Ca • xH2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, calcium salt (2:1), hydrate (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O5S.Ca.H2O/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;;/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);;1H2 |
| LEDER | [Ca].O=S(=O)(O)C1=CC(O)=CC=C1O.O |
| IUPAC-namn | 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid, calcium salt hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.4 |
| Visa mer |