Läs mer
Kalciumfluorid, 99,5 % (metallbas)
Produktkod. 11376419
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376419 1 kg 1kg
11366419 250 g 250g
11386419 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011055.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78,08 g/mol
Kalciumfluorid är den kommersiellt viktiga källan till fluorföreningar såväl som vätefluorid. Det är genomskinligt från ultraviolett till infrarött område. Den används i spektroskopi, värmeavbildningssystem och excimerlasrar. Det används också vid tillverkning av optiska komponenter inklusive fönster, prismor och linser. Dessutom används den också inom aluminiummetallurgi, bromsbeläggstillverkningsindustrier och i tandemalj.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-75-5
Molekylformel CaF2
Molekylvikt (g/mol) 78.08
MDL-nummer MFCD00010907
InChI-nyckel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
LEDER [F-].[F-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt ca 2500°C
Kemiskt namn eller material Calcium fluoride
Smältpunkt 1403°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.5% (Metal basis)
Beilstein EM>5,
Löslighetsinformation Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
IUPAC-namn kalcium;difluorid
Formel vikt 78.08
Odör Odorless
Brytningsindex 1.434
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 3.18 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.