Läs mer
Kalciumfluorid, 99 %
Produktkod. 11474293
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11474293 2500 g Plastflaska 2500g
11454293 100 g Glasflaska 100g
11464293 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474293 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10913.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kommersiellt viktig källa för fluoridföreningar samt vätefluorid. Den är genomskinlig från ultraviolett till infrarött område. | CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78,08 g/mol
Kalciumfluorid är den kommersiellt viktiga källan för fluorföreningar såväl som vätefluorid. Det är genomskinligt från ultraviolett till infrarött område. Det används i spektroskopi, värmeavbildningssystem och excimerlasrar; det används också vid tillverkning av optiska komponenter inklusive fönster, prismor och linser. Dessutom används den också inom aluminiummetallurgi, bromsbeläggstillverkningsindustrier och i tandemalj.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-75-5
Molekylformel CaF2
Molekylvikt (g/mol) 78.08
MDL-nummer MFCD00010907
InChI-nyckel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
LEDER [F-].[F-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt ≈2500 °C
Kemiskt namn eller material Calcium fluoride
Smältpunkt 1403 °C
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2500 g
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1.434
Densitet 3.18
Beilstein EM>5,
Löslighetsinformation Lätt löslig i syra. Olöslig i aceton.
IUPAC-namn kalcium;difluorid
Formel vikt 78.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.