Läs mer
Calcium fluoride, 97%
Produktkod. p-7080595
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429472 250 g 250g
11419472 1000 g 1000g
11439472 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429472 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10176.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Kalciumfluorid används för att tillverka optiska komponenter som fönster och linser, som används i värmeavbildningssystem, spektroskopi och excimerlasrar. I kombination med KF är det ett användbart fluoreringsmedel för omvandling av andra alkylhalogenider till fluorider. Den kan användas vid tillverkning av anordningar för mikrofluidisk kapillärelektrofores (CE).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalciumfluorid används för att tillverka optiska komponenter som fönster och linser, som används i värmeavbildningssystem, spektroskopi och excimerlasrar. I kombination med KF är det ett användbart fluoreringsmedel för omvandling av andra alkylhalogenider till fluorider. Den kan användas vid tillverkning av anordningar för mikrofluidisk kapillärelektrofores (CE).
Löslighet
Löslig i ammoniumsalter. Löslig i vatten (något).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Separerat från mineralsyror. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-75-5
Molekylformel CaF2
Molekylvikt (g/mol) 78.08
MDL-nummer MFCD00010907
InChI-nyckel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
IUPAC-namn kalcium;difluorid
LEDER [F-].[F-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt ∼2500°C
Kemiskt namn eller material Calcium fluoride
Smältpunkt 1403°C
Namnnotering Precipitated
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,1667
Löslighetsinformation Soluble in ammonium salts. Soluble in water (slightly).
Formel vikt 78.08
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.434
Densitet 3.18
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.