Läs mer
Kalciumfluorid, reagenskvalitet, 97 %
Produktkod. 11387608
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387608 100 g 100g
11397608 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033297.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78,08 g/mol
Kalciumfluorid används för att tillverka optiska komponenter som fönster och linser, som används i termiska bildsystem, spektroskopi och excimerlasrar, elektronik, lasrar, högtemperaturtorrfilmssmörjmedel, smärgelhjul, vissa cement, fosfor, färgpigment, katalysator i träskyddsmedel och optisk utrustning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-75-5
Molekylformel CaF2
Molekylvikt (g/mol) 78.08
MDL-nummer MFCD00010907
InChI-nyckel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
LEDER [F-].[F-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt ca 2500°C
Kemiskt namn eller material Calcium fluoride
Smältpunkt 1403°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in ammonium salts. Soluble in conc. mineral acids with evolution of HF
IUPAC-namn kalcium;difluorid
Formel vikt 78.08
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Brytningsindex 1.434
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.18 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.