Läs mer
Kalciumfluorid, TRC
Produktkod. 30332334
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30332334 5 g
1 options
Produktkod. 30332334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1450435G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Fluoride
CAS 7789-75-5
Molekylformel CaF2
Kvantitet 5 g
Synonym Calcium fluoride (CaF2), Calcium fluoride (8CI), Calcarea fluorica, Calcium difluoride, Calcium difluoride (CaF2), Fluorite Powder Calcium Fluoride, HO 100, HO 100W, Irtran 3
InChI formel InChI=1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
LEDER F[Ca]F
IUPAC-namn Difluorocalcium
Molekylvikt (g/mol) 78.08
Formel vikt 77.9594