Läs mer
Kalciumfluorid, vakuumdeponeringsgrad, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11397818
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397818 10 g 10g
11317828 50 g 50g
11307828 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036377.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78,08 g/mol
Kalciumfluorid används för att producera ett brett spektrum av material, tillverka optiska komponenter som fönster och linser, som används i värmeavbildningssystem, spektroskopi och excimerlasrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-75-5
Molekylformel CaF2
Molekylvikt (g/mol) 78.08
MDL-nummer MFCD00010907
InChI-nyckel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
LEDER [F-].[F-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt ∼2500 °C
Kemiskt namn eller material Calcium fluoride
Smältpunkt 1403 °C
Fysisk form Melted Pieces
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,1667
Löslighetsinformation Lätt löslig i syra. Olöslig i aceton.
IUPAC-namn kalcium;difluorid
Formel vikt 78.08
Procent renhet 99.9%
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.434
Densitet 3.18 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.