Läs mer
Kalciumfolinat, Mikromol™
Produktkod. 17991436
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17991436 250 mg
1 options
Produktkod. 17991436 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0324.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Kalciumfolinat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Folinate
CAS 1492-18-8
Analyt- eller komponentnamn Calcium Folinate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H21 N7 O7 . Ca
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Calcium folinate, Calcium (2S)-2-[[4-[[[(6RS)-2-amino-5-formyl-4-oxo1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioate, Calcium 5-formyltetrahydrofolate, Calcium L-folinate, Calcium folinate, Calcium leucovorin, Folidan, Folinic acid calcium salt, Lederfoline, Leucovorin calcium, Leucovorin calcium salt, NSC 3590, Rescuvolin, Wellcovorin, Folic Acid Related Compound A as Calcium Salt
InChI formel InChI=1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
LEDER [Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1
IUPAC-namn kalcium; (2S)-2-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)metylamino]benzoyl]amino]pentanedioat
Molekylvikt (g/mol) 511.5
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 511,1128 g/mol