Learn More
Calcium Folinate, Mikromol™
Artikelnummer. 17991436
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
17991436 250 mg 250mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17991436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0324.00
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Calcium Folinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Calcium Folinate
CAS 1492-18-8
Analyte or Component Names Calcium Folinate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C20 H21 N7 O7 . Ca
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Calcium folinate, Calcium (2S)-2-[[4-[[[(6RS)-2-amino-5-formyl-4-oxo1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioate, Calcium 5-formyltetrahydrofolate, Calcium L-folinate, Calcium folinate, Calcium leucovorin, Folidan, Folinic acid calcium salt, Lederfoline, Leucovorin calcium, Leucovorin calcium salt, NSC 3590, Rescuvolin, Wellcovorin, Folic Acid Related Compound A as Calcium Salt
InChI Formula InChI=1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
SMILES [Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1
IUPAC Name calcium;(2S)-2-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioate
Molecular Weight (g/mol) 511.5
Quantity 250 mg
Formula Weight 511.1128 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.