Läs mer
Kalciumformiat, 98 %, Rent
Produktkod. 10679104 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10679104 250 g Glasflaska 250g
10490831 1 kg Glasflaska 1kg
11934891 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10679104 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403832500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-17-2
Molekylformel C2H2CaO4
Molekylvikt (g/mol) 130.11
MDL-nummer MFCD00036108
InChI-nyckel CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
PubChem CID 10997
ChEBI CHEBI:81851
IUPAC-namn kalcium;diformiat
LEDER C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium formate
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HCOO)2Ca
Kvantitet 250 g
Merck Index 15,167
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: olösliga i alkohol
Formel vikt 130.11
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium formate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium formate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.