Läs mer
Kalciumformiat, 98 %
Produktkod. 11413168
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413168 500 g 500g
11403168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18916.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130,112 g/mol
En industriell kemisk förening och snabbare härdning, tidig hållfasthet ökar accelererande inblandning för betong eller murbruk. Det används inom byggindustrin, vid tillverkning av foderblandningar, för ensilage och i garveriet. Används även vid garvning av läder, framställning av myrsyra, betonghärdningsaccelerator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
En industriell kemisk förening och snabbare härdning, tidig hållfasthet och accelererande inblandning för betong eller murbruk. Det används inom byggindustrin, vid tillverkning av foderblandningar, för ensilage och i garveriet. Används även vid garvning av läder, framställning av myrsyra, betonghärdningsaccelerator.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-17-2
Molekylformel C2H2CaO4
Molekylvikt (g/mol) 130.112
MDL-nummer MFCD00036108
InChI-nyckel CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
PubChem CID 10997
ChEBI CHEBI:81851
IUPAC-namn kalcium;diformiat
LEDER C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium formate
Smältpunkt >300 °C
Densitet 2.02
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 130.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.