Läs mer
Kalciumglukonat, TRC
Produktkod. 30133394
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133394 50 g
17978094 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133394 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC14550050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 299-28-5
Molekylformel 2 C6 H11 O7 . Ca
Molekylvikt (g/mol) 430.37
Synonym Calcium gluconate anhydrous, Anhydrous calcium d-gluconate, Calcium digluconate, D-Gluconic acid, calcium salt (2:1), Gluconic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), Biocal, Calcicol, Calciofon, Calcipur, Calcium D-gluconate, Calcium gluconate, Calcium hexagluconate, Calglucol, Calglucon, Dragocal, Ebucin, Glucal, Glucobiogen, Kalpren, Novocal
IUPAC-namn kalcium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium gluconate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
Formel vikt 430.0635
Procent renhet >95%
Kvantitet 50 g