Läs mer
Calcium glycerophosphate hydrate, 97%
Produktkod. 11437737
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437737 250 g 250g
11427737 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16269.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28917-82-0 | C3H7CaO6P | 210.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28917-82-0
Molekylformel C3H7CaO6P
Molekylvikt (g/mol) 210.14
MDL-nummer MFCD00042643
InChI-nyckel IWIRHXNCFWGFJE-UHFFFAOYNA-L
Synonym calcium glycerophosphate hydrate, calcii glycerophosphas, c3h7o6p.ca.h2o, glycerophosphoric acid calcium salt hydrate, calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate hydrate, calcium dl-glycerol 3-phosphate hydrate
PubChem CID 71311563
IUPAC-namn kalcium-3-(fosfonatooxi)propan-1,2-diol
LEDER [Ca++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium glycerophosphate hydrate
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,1670
Formel vikt 210.15 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.