Läs mer
Kalciumgranulat, omdestillerat, -6 mesh, 99,5% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4412894
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11306677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000875.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-70-2
Molekylformel Ca
Molekylvikt (g/mol) 40.08
MDL-nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-nyckel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-namn kalcium
LEDER [Ca]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium
Färg Silver-Vit
Namnnotering Redistilled
Utseende Silvery-white granules
Densitet 1.54g/cm3
Kvantitet 250 g
Maskstorlek -6 Mesh
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.5% (Metals basis)
Form Granular
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium granules
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.