missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

calcium homeostasis modulator 2 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Produktkod. 18563001 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18563001 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18563001 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298589IR

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

calcium homeostasis modulator 2 Polyclonal antibody specifically detects calcium homeostasis modulator 2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen calcium homeostasis modulator 2
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias calcium homeostasis modulator 2, calcium homeostasis modulator protein 2, FAM26Bfamily with sequence similarity 26, member B, Protein FAM26B
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human calcium homeostasis modulator 2 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51063
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.