Läs mer
Kalciumhydrid, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11393507
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393507 25 g 25g
11313517 100 g 100g
11303517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 019106.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Kalciumhydrid används som ett effektivt torkmedel för aprotiska basstabila lösningsmedel som etrar och tertiära aminer. Det är ett användbart dehydratiseringsmedel i en syntes av aldehydeminer i högt utbyte och renhet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-78-8
Molekylformel CaH2
Molekylvikt (g/mol) 42.09
MDL-nummer MFCD00010897
InChI-nyckel FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn calcium dihydride
LEDER [CaH2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hydride
Smältpunkt 600°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 90-95%
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formel vikt 42.1
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.9
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium hydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.