Läs mer
Kalciumhydrid, 92% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348718
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348718 100 g 100g
11358718 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041590.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Kalciumhydrid används som ett effektivt torkmedel för aprotiska basstabila lösningsmedel som etrar och tertiära aminer. Det är ett användbart dehydratiseringsmedel i en syntes av aldehydeminer i högt utbyte och renhet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-78-8
Molekylformel CaH2
Molekylvikt (g/mol) 42.09
MDL-nummer MFCD00010897
InChI-nyckel FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn calcium dihydride
LEDER [CaH2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hydride
Smältpunkt 600°C (decomposition)
Färg Grå
Fysisk form Granulat
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 92% min.
Löslighetsinformation Decomposes in water,alcohol and acids to H2Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formel vikt 42.1
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Light gray solid
Densitet 1.9
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.