Läs mer
Kalciumhydrid, 98 % (metallbas exklusive Mg), Mg< 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328788
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328788 50 g 50g
11318788 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041645.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Lösningsmedel i Sol-Gel prekursorapplikationer. Kalciumhydrid används som ett effektivt torkmedel för aprotiska basstabila lösningsmedel som etrar och tertiära aminer. Det är ett användbart dehydratiseringsmedel i en syntes av aldehydeminer i högt utbyte och renhet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-78-8
Molekylformel CaH2
Molekylvikt (g/mol) 42.09
MDL-nummer MFCD00010897
InChI-nyckel FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn calcium dihydride
LEDER [CaH2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Calcium hydride
Smältpunkt 600°C (decomposition)
Namnnotering Mg <1%
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formel vikt 42.1
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Light gray
Densitet 1.9 g/cm3 at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium hydride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Hazard Statement
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Precautionary Statement
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.