Läs mer
Calcium hydride, coarse powder, ca 92%
Produktkod. 11441980
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441980 50 g 50g
11451980 250 g 250g
11431980 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441980 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16242.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Kalciumhydrid används som ett effektivt torkmedel för aprotiska basstabila lösningsmedel som etrar och tertiära aminer. Det är ett användbart dehydratiseringsmedel i en syntes av aldehydeminer i högt utbyte och renhet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalciumklorid används som ett effektivt torkmedel för aprotiska basstabila lösningsmedel som etrar och tertiära aminer. Det är ett användbart dehydratiseringsmedel i en syntes av aldehydeminer i högt utbyte och renhet.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol. Olösligt i bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Reagerar kraftigt med vatten och frigör vätgas. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, halogener, vatten och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-78-8
Molekylformel CaH2
Molekylvikt (g/mol) 42.09
MDL-nummer MFCD00010897
InChI-nyckel FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn calcium dihydride
LEDER [CaH2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hydride
Smältpunkt 600°C (decomposition)
Fysisk form Coarse Powder
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1404
Merck Index 14,1672
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formel vikt 42.1
Procent renhet ∼92%
Odör Odorless
Densitet 1.9
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.