Learn More
Calcium Hydride, Technical, Fisher Chemical
Code produit 11408952 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit Kvantitet unitSize
11408952 100 g 100g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11408952 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/1620/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Smältpunkt 675°C
CAS 7789-78-8
Färg Gray
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel CaH2
MDL-nummer 10897
InChI-nyckel FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [CaH2]
IUPAC-namn calcium dihydride
Molekylvikt (g/mol) 42.09
Formel vikt 42.09g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.